Learn More
1,4-Diaminobutano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454220
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
CAS: 110-60-1 | C4H12N2 | 88.154 g/mol
1,4-Diaminobutane is used as a precursor in many biological systems and synthon for amido-ureas. It is involved in the synthesis of nylon 46 by reacting with adipic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-diaminobutano se utiliza como precursor en muchos sistemas biológicos y sintón para amido-ureas. Participa en la síntesis de nailon 46 al reaccionar con ácido adípico.
Solubilidad
Soluble en éter y alcohol.
Notas
Incompatible con ácidos, agentes oxidantes fuertes, aldehídos, anhídridos ácidos y cloruros ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-60-1
Fórmula molecular C4H12N2
Peso molecular (g/mol) 88.154
Número MDL MFCD00008235
Clave InChI KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescina
PubChem CID 1045
ChEBI CHEBI:17148
Nombre IUPAC butano-1,4-diamina
SMILES C(CCN)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diaminobutane
Punto de fusión 25°C to 28°C
Densidad 0.877
Punto de ebullición 158°C to 160°C
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Fórmula lineal H2N(CH2)4NH2
Índice de refracción 1.4569
Cantidad 500 g
Número UN UN2928
Beilstein 605282
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Índice Merck 14,7947
Información de solubilidad Soluble in ether and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza ≥98%