Learn More
1,4-Diaminobutano dihidrocloruro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,4-Diaminobutane dihydrochloride |
Punto de fusión | ∼280°C (decomposition) |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 3906680 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Índice Merck | 14,7947 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.08 |
Porcentaje de pureza | 99% |