Learn More
Diclorhidrato de 1,4-diaminobutano, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3757412 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 333-93-7 | C4H12N2·2HCl | 161.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 333-93-7
Fórmula molecular C4H12N2·2HCl
Peso molecular (g/mol) 161.08
Número MDL MFCD00012526
Clave InChI XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-diaminobutane dihydrochloride, putrescine dihydrochloride, tetramethylenediamine dihydrochloride, putrescine hydrochloride, 1,4-butanediamine dihydrochloride, unii-x45sur7rhy, 1,4-butanediamine, dihydrochloride, 1,4-butanediamine, hydrochloride, 1,4-diaminobutane, dihydrochloride, butane-1,4-diamine dihydrochloride
PubChem CID 9532
Nombre IUPAC butano-1,4-diamina; diclorhidrato
SMILES C(CCN)CN.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Diaminobutane dihydrochloride
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 280.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2N(CH2)4NH2·2HCl
Cantidad 5 g
Beilstein 04, 264
Índice Merck 15, 8058
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.08
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Diaminobutane dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.