Learn More
1,4-Dibromonaftaleno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 83-53-4 | C10H6Br2 | 285.97 g/mol
118.00€ - 460.00€
CAS 83-53-4
Fórmula molecular C10H6Br2
Peso molecular (g/mol) 285.97
Número MDL MFCD00041823
Clave InChI IBGUDZMIAZLJNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalene, 1,4-dibromo, 1,4-dibromonapthalene, 1.4-dibromonaphthalene, acmc-209psk, 1,4-dibromo-naphthalen, l ,4-dibromonaphthalene, ksc490o3f, 1,4-dibromonaphthalene 5g
PubChem CID 66521
Nombre IUPAC 1,4-dibromonaftaleno
SMILES BrC1=C2C=CC=CC2=C(Br)C=C1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11473687
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18171.06
5 g
118.00€
5 g
11483687
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18171.14
25 g
460.00€
25 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
83-53-4
285.97
IBGUDZMIAZLJNY-UHFFFAOYSA-N
66521
BrC1=C2C=CC=CC2=C(Br)C=C1
C10H6Br2
MFCD00041823
naphthalene, 1,4-dibromo, 1,4-dibromonapthalene, 1.4-dibromonaphthalene, acmc-209psk, 1,4-dibromo-naphthalen, l ,4-dibromonaphthalene, ksc490o3f, 1,4-dibromonaphthalene 5g
1,4-dibromonaftaleno
Especificaciones
1,4-Dibromonaphthalene
80°C to 82°C
MFCD00041823
IBGUDZMIAZLJNY-UHFFFAOYSA-N
1,4-dibromonaftaleno
66521
98%
83-53-4
C10H6Br2
naphthalene, 1,4-dibromo, 1,4-dibromonapthalene, 1.4-dibromonaphthalene, acmc-209psk, 1,4-dibromo-naphthalen, l ,4-dibromonaphthalene, ksc490o3f, 1,4-dibromonaphthalene 5g
BrC1=C2C=CC=CC2=C(Br)C=C1
285.97
285.97
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 201-484-8
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes