Learn More
1,4-Dioxano-2,5-diona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024857
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 502-97-6 | C4H4O4 | 116.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 502-97-6
Fórmula molecular C4H4O4
Peso molecular (g/mol) 116.07
Número MDL MFCD00081108
Clave InChI RKDVKSZUMVYZHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycolide, glycollide, unii-yrz676pgu6, p-dioxane-2,5-dione, yrz676pgu6, acmc-1aybf, 1,4-dioxan-2,5-dione, 2,5-dioxo-1,4-dioxane, p-dioxane-2,5-dione 8ci
PubChem CID 65432
Nombre IUPAC 1,4-dioxano-2,5-diona
SMILES O=C1COC(=O)CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dioxane-2,5-dione
Punto de fusión 81°C to 83°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.07
Porcentaje de pureza 97%