Learn More
1,4-dioxano, 99,5 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Descripción
1, 4-dioxano, 99,5 %, C4H8O2, número CAS-123-91-1, dióxido de dietileno, 1,4-dioxaciclohexano, 1,4-dióxido de dietileno, dioxano, dioxano, óxido de etileno, éter de dietileno, tetrahidro-p-dioxina, p-dioxano, dioxano, 1 l, máx. 0,002 %, 19, 3, 101,0 grados C, 100,0, 99,4, CHEBI:47032, amarillo a marrón
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1, 4-Dioxane |
Punto de fusión | 12.0°C |
Nombre de nota | Over Molecular Sieves |
% mín. CAS | 99.4 |
Color | Amarillo a marrón |
% máx. CAS | 100.0 |
Densidad | 1.0340g/mL |
Punto de ebullición | 101.0°C |
Cantidad | 2.5 L |
Temperatura de inflamación | 12°C |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1,4-Dioxane
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.