Learn More
1,4-Dioxane, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Código de producto. 15677800 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
10 L
20 L
6 x 1 L
Envase:
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
10 litros
2.50 litro
20 litros
500 ml
paquete de 6
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-91-1
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL MFCD00006571
Clave InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nombre IUPAC 1,4-dioxano
SMILES C1COCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dioxane
pH 6 to 8 (at 500.00g/L 20°C)
Punto de fusión 12°C
Color Incolora
Densidad 1.034g/mL at 25°C
Punto de ebullición 100°C to 102°C (1013 hPa)
Cantidad 20 L
Límite de explosión 0.22
Temperatura de inflamación 12°C (53.6°F)
Punto de ignición 356°F
Olor Aromatic
Envase Lata de acero inoxidable
Forma física Líquido
Presión de vapor 27mmHg (20°C), 40mmHg (25°C)
Número UN UN1165
Beilstein 102551
Información de solubilidad Fully miscible in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%