Learn More
1,4-Dioxane, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
10 L
20 L
6 x 1 L
Envase:
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
10 litros
2.50 litro
20 litros
500 ml
paquete de 6
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,4-Dioxane |
pH | 6 to 8 (at 500.00g/L 20°C) |
Punto de fusión | 12°C |
Color | Incolora |
Densidad | 1.034g/mL at 25°C |
Punto de ebullición | 100°C to 102°C (1013 hPa) |
Cantidad | 500 mL |
Límite de explosión | 0.22 |
Temperatura de inflamación | 12°C (53.6°F) |
Punto de ignición | 356°F |