Learn More
1,4-Dioxano, +99 %, estab. con ca 5-10 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1,4-Dioxane is used as a stabilizer for 1,1,1-trichloroethane and chlorinated solvents. It acts as a solvent for cellulose acetate, ethyl cellulose, benzyl cellulose, resins, oils, waxes, dyes, other organic and inorganic compounds. It acts as a substitute for tetrahydrofuran due to its higher boiling point and lower toxicity. Further, it is used as an internal standard for proton NMR spectroscopy in deuterium oxide. It plays an important role in liquid scintillation counting in biological procedures, and as a wetting and dispersing agent in textile processing. It is involved in the preparation of dimethylmagnesium by reacting with methylmagnesium bromide, and in the preparation of histological sections for microscopic examination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1,4-dioxano se utiliza como estabilizador para 1,1,1-tricloroetano y disolventes clorados. Actúa como disolvente para acetato de celulosa, celulosa etílica, celulosa bencílica, resinas, aceites, ceras, colorantes, otros compuestos orgánicos e inorgánicos. Actúa como sustituto del tetrahidrofurano debido a su mayor punto de ebullición y menor toxicidad. Además, se utiliza como estándar interno para la espectroscopia de RMN de protones en el óxido de deuterio. Desempeña un papel importante en el recuento de centelleo de líquidos en procedimientos biológicos, y como agente humectante y dispersante en el procesamiento textil. Participa en la preparación de dimetilmagnesio reaccionando con bromuro de metilmagnesio, y en la preparación de secciones histológicas para el examen microscópico.
Solubilidad
Miscible con agua, disolventes orgánicos, hidrocarburos aromáticos y aceites.
Notas
Histotrópico. Incompatible con oxígeno, agentes oxidantes, halógenos, agentes reductores, percloratos y trimetilaluminio.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,4-Dioxane |
Punto de fusión | 11.8°C |
Nombre de nota | stabilized with ≈5 to 10ppm BHT |
Densidad | 1.034 |
Punto de ebullición | 100°C to 102°C |
Cantidad | 500 g |
Olor | Ether-like |
Índice de refracción | 1.422 |
Número UN | UN1165 |
Beilstein | 102551 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 1,4-Dioxane
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: 1,4-dioxane