Learn More
1,4-Dioxane, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, Honeywell
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
210 kg
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
210 Kg
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,4-Dioxane |
Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Densidad | 1.034g/mL at 25°C |
Cantidad | 1 L |
Límite de explosión | 0.22 |
Temperatura de inflamación | 12°C (53.6°F) |
Punto de ignición | 356°F |
Presión de vapor | 40mmHg (25°C), 27mmHg (20°C) |
Número UN | 1165 |
Beilstein | 102551 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1,4-dioxane
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: 1,4-dioxane