Learn More
1-(4-Etoxifenil)etanol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7030525
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52067-36-4
Fórmula molecular C10H14O2
Peso molecular (g/mol) 166.22
Número MDL MFCD08062382
Clave InChI GKGQWBJLOYXULB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-ethoxyphenyl ethan-1-ol, 1-4-ethoxyphenyl ethanol
PubChem CID 13891147
Nombre IUPAC 1-(4-etoxifenilo)etanol
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Ethoxyphenyl)ethanol
Punto de fusión 46°C to 47°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22
Porcentaje de pureza 98%