Learn More
1-(4-Metoxibencil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411248
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 21867-69-6 | C12H20N2O | 208.30 g/mol
1-(4-Methoxybenzyl)piperazine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-(4-metoxibencil)piperazina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21867-69-6
Fórmula molecular C12H20N2O
Peso molecular (g/mol) 208.30
Número MDL MFCD01075236
Clave InChI MGLUVVBFISROAH-UHFFFAOYSA-P
PubChem CID 231905
Nombre IUPAC 1-[(4-metoxifenil)metil]piperazina
SMILES COC1=CC=C(C[NH+]2CC[NH2+]CC2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Methoxybenzyl)piperazine
Punto de fusión 32°C to 36°C
Color Blanco a amarillo
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-4-methoxybenzyl piperazine, 1-4-methoxyphenyl methyl piperazine, piperazine,1-4-methoxyphenyl methyl, 1-4-methoxy-benzyl-piperazine, piperazine, 1-4-methoxyphenyl methyl, 4-methoxy-1-piperazinylmethyl benzene, 1-4-methoxybenzyl-piperazine, 1-4-methoxybenzyl piperazine #, piperazine, 1-4-methoxybenzyl, 1-4-methoxy-phenylmethyl piperazine
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.29
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido