Learn More
1-(4-Metoxifenil)etanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3319-15-1 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
55.90€ - 179.00€
CAS 3319-15-1
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.19
Número MDL MFCD00016857,MFCD09863666,MFCD09863667
Clave InChI IUUULXXWNYKJSL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-4-methoxyphenyl ethanol, 1-4-methoxyphenyl ethan-1-ol, 4-methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol, 4-methoxyphenyl methyl carbinol, 1-p-methoxyphenyl ethanol, 4-methoxy-.alpha.-methylbenzyl alcohol, 1-4-methoxyphenyl-ethanol, acmc-20apae, 4-methoxyphenyl ethanol, 1 p-methoxyphenyl ethanol
PubChem CID 101148
ChEBI CHEBI:86566
Nombre IUPAC 1-(4-metoxifenil)etanol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(C)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11318595
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12062.14
25 g
55.90€
25 g
11328595
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12062.22
100 g
179.00€
100 g
Descripción
Descripción
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol is used to study the steady-state and nanosecond, laser-flash photolysis. It is used to produce 4-(1-chloro-ethyl)-anisole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-(4-metoxifenil)etanol se utiliza para estudiar la fotolisis de estado estable, nanosegundo y láser-flash. Se utiliza para producir 4-(1-cloro-etil)-anisol.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en un recipiente bien sellado. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
3319-15-1
152.19
IUUULXXWNYKJSL-UHFFFAOYNA-N
101148
1-(4-metoxifenil)etanol
C9H12O2
MFCD00016857,MFCD09863666,MFCD09863667
1-4-methoxyphenyl ethanol, 1-4-methoxyphenyl ethan-1-ol, 4-methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol, 4-methoxyphenyl methyl carbinol, 1-p-methoxyphenyl ethanol, 4-methoxy-.alpha.-methylbenzyl alcohol, 1-4-methoxyphenyl-ethanol, acmc-20apae, 4-methoxyphenyl ethanol, 1 p-methoxyphenyl ethanol
CHEBI:86566
COC1=CC=C(C=C1)C(C)O
Especificaciones
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
1.079
74°C (165°F)
1.533
2043521
Not miscible in water.
COC1=CC=C(C=C1)C(C)O
152.19
CHEBI:86566
95%
3319-15-1
94°C to 96°C (1 mmHg)
C9H12O2
MFCD00016857,MFCD09863666,MFCD09863667
1-4-methoxyphenyl ethanol, 1-4-methoxyphenyl ethan-1-ol, 4-methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol, 4-methoxyphenyl methyl carbinol, 1-p-methoxyphenyl ethanol, 4-methoxy-.alpha.-methylbenzyl alcohol, 1-4-methoxyphenyl-ethanol, acmc-20apae, 4-methoxyphenyl ethanol, 1 p-methoxyphenyl ethanol
IUUULXXWNYKJSL-UHFFFAOYNA-N
1-(4-metoxifenil)etanol
101148
152.19
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H227
Líquido combustible.
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227.
missing translation for 'einecsNumber' : 222-019-5
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes