Learn More
1-(4-Metillbenzoil)pirrolidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15432468
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59746-40-6
Fórmula molecular C12H15NO
Peso molecular (g/mol) 189.258
Número MDL MFCD00996306
Clave InChI QXMOFZGGGOFRPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-methylbenzoyl pyrrolidine, 4-methylphenyl 1-pyrrolidinyl methanone, aronis25719, 4-pyrrolidinecarbonyl toluene, 4-methylphenyl pyrrolidinyl ketone, 1-4-methylphenyl carbonyl pyrrolidine, 4-methylphenyl-pyrrolidin-1-ylmethanone, 4-methylphenyl pyrrolidin-1-yl methanone
PubChem CID 721203
Nombre IUPAC (4-metilfenil)-pirrolidina-1-ilmetanona
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)N2CCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Methylbenzoyl)pyrrolidine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.25
Porcentaje de pureza 97%