Learn More
1-(4-Metilfenil)etanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7025387
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 536-50-5 | C9H12O | 136.194 g/mol
1-(4-Methylphenyl)ethanol serves as a component of the essential oil from some plants in the ginger family. It is also used as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-(4-metilfenil)etanol sirve como componente del aceite esencial de algunas plantas de la familia del jengibre. También se utiliza como agente aromatizante.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y agentes reductores fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 536-50-5
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.194
Número MDL MFCD00016860
Clave InChI JESIHYIJKKUWIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-methylphenyl ethanol, 1-p-tolyl ethanol, bilagen, galinex, norbilan, tomobil, methyl-p-tolylcarbinol, p-tolylmethylcarbinol, 1-4-tolyl ethanol, 1-p-tolyl-1-ethanol
PubChem CID 10817
Nombre IUPAC 1-(4-Metilfenil)etanol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Methylphenyl)ethanol
Densidad 0.987
Punto de ebullición 218°C to 220°C
Temperatura de inflamación 107°C (225°F)
Índice de refracción 1.523
Cantidad 1 g
Beilstein 1857562
Índice Merck 14,3237
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.2
Porcentaje de pureza 97%