Learn More
Trihidrobromuro de 1,5,9-triazaciclotridecano, 98 %, Thermo Scientific™
47.92€ - 189.00€
CAS | 74676-52-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H26Br3N3 |
Peso molecular (g/mol) | 428.051 |
Número MDL | MFCD00013326 |
Clave InChI | HRDCXXGINBVBMF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1,5,9-triazacyclotridecane trihydrobromide, 1,5,9-triazacyclotridecane-hydrogen bromide 1/3 |
PubChem CID | 24212082 |
Nombre IUPAC | 1,5,9-triazaciclotridecano; trihidrobromuro |
SMILES | C1CCNCCCNCCCNC1.Br.Br.Br |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
74676-52-1 | |
428.051 | |
HRDCXXGINBVBMF-UHFFFAOYSA-N | |
24212082 | |
C1CCNCCCNCCCNC1.Br.Br.Br |
C10H26Br3N3 | |
MFCD00013326 | |
1,5,9-triazacyclotridecane trihydrobromide, 1,5,9-triazacyclotridecane-hydrogen bromide 1/3 | |
1,5,9-triazaciclotridecano; trihidrobromuro |
Especificaciones
1,5,9-Triazacyclotridecane trihydrobromide | |
∼300°C (decomposition) | |
MFCD00013326 | |
1,5,9-triazacyclotridecane trihydrobromide, 1,5,9-triazacyclotridecane-hydrogen bromide 1/3 | |
C1CCNCCCNCCCNC1.Br.Br.Br | |
428.051 | |
428.05 |
74676-52-1 | |
C10H26Br3N3 | |
Hygroscopic | |
HRDCXXGINBVBMF-UHFFFAOYSA-N | |
1,5,9-triazaciclotridecano; trihidrobromuro | |
24212082 | |
98% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes