Learn More
1,5-Diaminopentano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 462-94-2 | C5H14N2 | 102.18 g/mol
101.00€ - 423.00€
CAS 462-94-2
Fórmula molecular C5H14N2
Peso molecular (g/mol) 102.18
Número MDL MFCD00008239
Clave InChI VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5-diaminopentane, cadaverine, 1,5-pentanediamine, pentamethylenediamine, cadaverin, animal coniine, 1,5-pentamethylenediamine, unii-l90ben6oll, l90ben6oll, n2p
PubChem CID 273
ChEBI CHEBI:18127
Nombre IUPAC pentano-1,5-diamina
SMILES NCCCCCN
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11456226
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23039.06
5 g
101.00€
5 g
11466226
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23039.14
25 g
423.00€
25 g
Descripción
Descripción
1,5-Diaminopentane is mainly used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,5-diaminopentano se utiliza principalmente en síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico y sensible al aire. Incompatible con cloruros ácidos, ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes fuertes y dióxido de carbono.
Especificaciones
462-94-2
102.18
VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N
273
pentano-1,5-diamina
C5H14N2
MFCD00008239
1,5-diaminopentane, cadaverine, 1,5-pentanediamine, pentamethylenediamine, cadaverin, animal coniine, 1,5-pentamethylenediamine, unii-l90ben6oll, l90ben6oll, n2p
CHEBI:18127
NCCCCCN
Especificaciones
1, 5-Diaminopentane
9°C
178°C to 180°C
C5H14N2
1.4585
UN2735
14,1609
Soluble in water.
NCCCCCN
102.18
CHEBI:18127
98%
462-94-2
0.873
0.98
H2N(CH2)5NH2
MFCD00008239
Air sensitive; Hygroscopic
1,5-diaminopentane, cadaverine, 1,5-pentanediamine, pentamethylenediamine, cadaverin, animal coniine, 1,5-pentamethylenediamine, unii-l90ben6oll, l90ben6oll, n2p
VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N
pentano-1,5-diamina
273
102.18
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318-H227
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302+H312-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:POLIAMINAS, LÍQUIDO, CORROSIVO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 207-329-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
Nombre del producto
  • 1,5-Diaminopentane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Pentamethylenediamine