Learn More
1,5-Diazabiciclo[4.3.0]non-5-eno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3001-72-7 | C7H12N2 | 124.19 g/mol
69.35€ - 184.00€
CAS | 3001-72-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H12N2 |
Peso molecular (g/mol) | 124.19 |
Número MDL | MFCD00005554 |
Clave InChI | SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1,5-diazabicyclo 4.3.0 non-5-ene, 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo 1,2-a pyrimidine, unii-978m4ol12q, 2h,3h,4h,6h,7h,8h-pyrrolo 1,2-a pyrimidine, pyrrolo 1,2-a pyrimidine, 2,3,4,6,7,8-hexahydro, 1,5-diazabicyclo 4,3,0 non-5-ene, 1,5-diazabicyclo 4.3.0-5-nonene, 1,5-diazabicyclo-4.3.0 non-5-ene |
PubChem CID | 76349 |
Nombre IUPAC | 2,3,4,6,7,8-hexahidropirrollo[1,2-a]pirimidina |
SMILES | C1CN2CCCN=C2C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10163160
|
Thermo Scientific Acros
159610250 |
25 g | Frasco de vidrio |
69.35€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10265630
|
Thermo Scientific Acros
159611000 |
100 g | Frasco de vidrio |
184.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
3001-72-7 | |
124.19 | |
SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N | |
76349 | |
C1CN2CCCN=C2C1 |
C7H12N2 | |
MFCD00005554 | |
1,5-diazabicyclo 4.3.0 non-5-ene, 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo 1,2-a pyrimidine, unii-978m4ol12q, 2h,3h,4h,6h,7h,8h-pyrrolo 1,2-a pyrimidine, pyrrolo 1,2-a pyrimidine, 2,3,4,6,7,8-hexahydro, 1,5-diazabicyclo 4,3,0 non-5-ene, 1,5-diazabicyclo 4.3.0-5-nonene, 1,5-diazabicyclo-4.3.0 non-5-ene | |
2,3,4,6,7,8-hexahidropirrollo[1,2-a]pirimidina |
Especificaciones
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene | |
3001-72-7 | |
100.0 | |
1.0000g/mL | |
94°C | |
97.5% min. (GC) | |
1.5190 to 1.5210 | |
01,189; 02,98; 04,116; 05,176; 06,157; 07,86; 13,91 | |
1 | |
Solubility in water: soluble | |
C1CN2CCCN=C2C1 | |
124.19 | |
124.19 | |
Líquido |
98% | |
97.5 | |
De incoloro a amarillo | |
95.0°C to 98.0°C (7.5 mmHg) | |
Auténtico | |
C7H12N2 | |
MFCD00005554 | |
15, 2995 | |
1,5-diazabicyclo 4.3.0 non-5-ene, 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo 1,2-a pyrimidine, unii-978m4ol12q, 2h,3h,4h,6h,7h,8h-pyrrolo 1,2-a pyrimidine, pyrrolo 1,2-a pyrimidine, 2,3,4,6,7,8-hexahydro, 1,5-diazabicyclo 4,3,0 non-5-ene, 1,5-diazabicyclo 4.3.0-5-nonene, 1,5-diazabicyclo-4.3.0 non-5-ene | |
SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N | |
2,3,4,6,7,8-hexahidropirrollo[1,2-a]pirimidina | |
76349 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Declaración de GHS P
EN CASI DE INGESTIÓN:EN CASO DE INGESTIÓN.
NO inducir el vómito
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 221-087-3
missing translation for 'tsca' : TSCA