Learn More
1,5-Diazabiciclo[4.3.0]non-5-eno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475483
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS: 3001-72-7 | C7H12N2 | 124.19 g/mol
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene is employed for dehydrohalogenation reactions and base-catalyzed rearrangements in organic synthesis. It is an amidine base used in organic synthesis. Further, it is used as a resin curing agent and polyurethane catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,5-diazabiciclo[4.3.0]non-5-eno se emplea en reacciones de deshidrohalogenación y reordenamientos catalizados de base en síntesis orgánica. Es una base de amidina utilizada en la síntesis orgánica. Además, se utiliza como agente endurecedor de resina y catalizador de poliuretano.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible al aire, la luz y la humedad. Higroscópico. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes y cloroformatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3001-72-7
Fórmula molecular C7H12N2
Peso molecular (g/mol) 124.19
Número MDL MFCD00005554
Clave InChI SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5-diazabicyclo 4.3.0 non-5-ene, 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo 1,2-a pyrimidine, unii-978m4ol12q, 2h,3h,4h,6h,7h,8h-pyrrolo 1,2-a pyrimidine, pyrrolo 1,2-a pyrimidine, 2,3,4,6,7,8-hexahydro, 1,5-diazabicyclo 4,3,0 non-5-ene, 1,5-diazabicyclo 4.3.0-5-nonene, 1,5-diazabicyclo-4.3.0 non-5-ene
PubChem CID 76349
Nombre IUPAC 2,3,4,6,7,8-hexahidropirrollo[1,2-a]pirimidina
SMILES C1CN2CCCN=C2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
Densidad 1.042
Punto de ebullición 95°C to 98°C (7 mmHg)
Temperatura de inflamación 94°C (201°F)
Índice de refracción 1.52
Cantidad 25 g
Número UN UN3267
Beilstein 2417
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.19
Porcentaje de pureza 98%