Learn More
1,5-Dibromopentano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 111-24-0 | C5H10Br2 | 229.943 g/mol
33.50€ - 421.00€
CAS 111-24-0
Fórmula molecular C5H10Br2
Peso molecular (g/mol) 229.943
Número MDL MFCD00000268
Clave InChI IBODDUNKEPPBKW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8100
Nombre IUPAC 1,5-dibromopentano
SMILES C(CCBr)CCBr
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11438387
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18465.22
100 g
33.50€
100 g
11448387
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18465.36
500 g
108.00€
500 g
11458387
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18465.0E
2500 g
421.00€
2500 g
Descripción
Descripción
1,5-Dibromopentane is used in the preparation of 1,5-di-Grignard reagent and novel spirocyclic pyrrolidones. It acts as a growth supplement for Yarrowia lipolytica 3589, a tropical marine yeast. It is involved in the synthesis of N-alkylated piperidine as well as tetrydrothiopyran (thiane) by reaction with primary amine and sodium sulfide respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,5-dibromopentano se utiliza en la preparación de pirrolidonas espirocíclicas nuevas y 1,5-di-reactivos de Grignard. Actúa como un suplemento de crecimiento para Yarrowia lipolytica 3589, un hongo marino tropical. Participa en la síntesis de la piperidina N-alquilada y el tetridotiopirano (tiano) por reacción con amina primaria y sulfuro de sodio respectivamente.
Solubilidad
Miscible con agua, ligeramente miscible con cloroformo y benceno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
111-24-0
229.943
IBODDUNKEPPBKW-UHFFFAOYSA-N
1,5-dibromopentano
C5H10Br2
MFCD00000268
8100
C(CCBr)CCBr
Especificaciones
1,5-Dibromopentane
-34°C
224°C
C5H10Br2
MFCD00000268
pentamethylene bromide, pentane, 1,5-dibromo, pentamethylene dibromide, unii-b8q228qys1, pentane-1,5-dibromide, 1,5-dibromo-pentane, 1,5-pentane dibromide, pentane,1,5-dibromo, br ch2 5br, ccris 8918
IBODDUNKEPPBKW-UHFFFAOYSA-N
1,5-dibromopentano
8100
98%
111-24-0
1.688
79°C (174°F)
1.5122
1209245
Miscible with water,slightly miscible with chloroform and benzene.
C(CCBr)CCBr
229.943
229.95
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335-H227
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Líquido combustible.
P210-P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H302-H315-H319.
missing translation for 'einecsNumber' : 203-849-7
missing translation for 'rtecsNumber' : SA0320000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
Nombre del producto
  • 1,5-Dibromopentane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,5-Dibromopentane