Learn More
1-(5-Fluoro-2-hidroxifenil)etan-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2694431
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
CAS 394-32-1
Fórmula molecular C8H7FO2
Peso molecular (g/mol) 154.14
Clave InChI KOFFXZYMDLWRHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 5-fluoro-2-hydroxyacetophenone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl-1-ethanone, 2-hydroxy-5-fluoroacetophenone, 2'-hydroxy-5'-fluoroacetophenone, ethanone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl, 5'-fluoro-2'-hydroxy acetophenone, 5'-fluoro-2'-hydroxy-acetophenone
PubChem CID 95992
Nombre IUPAC 1-(5-fluoro-2-hidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal FC6H3(OH)COCH3
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 97%