Learn More
1-(5-Fluoro-2-metoxifenil)etanol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7031079
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 878572-08-8
Fórmula molecular C9H11FO2
Peso molecular (g/mol) 170.18
Número MDL MFCD08062369
Clave InChI VLBOHPCLXJIASU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethanol, 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethan-1-ol, benzenemethanol,5-fluoro-2-methoxy-a-methyl, 1-5-fluoro-2-methoxy-phenyl-ethanol, 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethan-1-ol_x000d_
PubChem CID 44891074
Nombre IUPAC 1-(5-fluoro-2-metoxifenil)etanol
SMILES COC1=C(C=C(F)C=C1)C(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)ethanol
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.18
Porcentaje de pureza 95%