Learn More
1-(6-cloro-1,3-benzotiazol-2-il)hidrazina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10465902
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS 51011-54-2
Fórmula molecular C7H6ClN3S
Peso molecular (g/mol) 199.656
Número MDL MFCD00832729
Clave InChI JBAIRAQEQLLZMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-2-hydrazinylbenzo d thiazole, 1-6-chloro-1,3-benzothiazol-2-yl hydrazine, 6-chloro-benzothiazol-2-yl-hydrazine, 6-chloro-2-hydrazinyl-1,3-benzothiazole, 1-6-chlorobenzo d thiazol-2-yl hydrazine, 6-chloro-2-hydrazino-1,3-benzothiazole, 6-chloro-1,3-benzothiazol-2-yl hydrazine, 6-chloro-2-hydrazinobenzothiazole, 2-hydrazino-6-chloro-benzothiazole, 6-chlorobenzothiazole-2-ylhydrazine
PubChem CID 737197
Nombre IUPAC (6-cloro-1,3-benzotiazol-2-il)hidrazina
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(6-Chloro-1, 3-benzothiazol-2-yl)hydrazine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.66
Porcentaje de pureza 97%