Learn More
1,6-Dibromohexano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 629-03-8 | C6H12Br2 | 243.97 g/mol
37.55€ - 440.00€
CAS 629-03-8
Fórmula molecular C6H12Br2
Peso molecular (g/mol) 243.97
Número MDL MFCD00000272
Clave InChI SGRHVVLXEBNBDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethylene dibromide, hexane, 1,6-dibromo, 1,6-dibromo-n-hexane, 1,6-dibromohexan, alpha,omega-dibromohexane, 1,6-dibromohexan german, hexamethylene bromide, labotest-bb ltbb001557, 1,6 dibromohexane
PubChem CID 12368
Nombre IUPAC 1,6-dibromohexano
SMILES C(CCCBr)CCBr
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10182900
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
112811000
100 mL Frasco de vidrio
37.55€
100 ml
10469210
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
112815000
500 mL Frasco de vidrio
97.45€
500 ml
11924491
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
112810025
2.5 L Frasco de vidrio
440.00€
2.50 litros
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
629-03-8
243.97
SGRHVVLXEBNBDV-UHFFFAOYSA-N
12368
C(CCCBr)CCBr
C6H12Br2
MFCD00000272
hexamethylene dibromide, hexane, 1,6-dibromo, 1,6-dibromo-n-hexane, 1,6-dibromohexan, alpha,omega-dibromohexane, 1,6-dibromohexan german, hexamethylene bromide, labotest-bb ltbb001557, 1,6 dibromohexane
1,6-dibromohexano
Especificaciones
1,6-Dibromohexane
629-03-8
100.0
De incoloro a amarillo
243.0°C
Auténtico
C6H12Br2
1.5056 to 1.5076
01,145
hexamethylene dibromide, hexane, 1,6-dibromo, 1,6-dibromo-n-hexane, 1,6-dibromohexan, alpha,omega-dibromohexane, 1,6-dibromohexan german, hexamethylene bromide, labotest-bb ltbb001557, 1,6 dibromohexane
SGRHVVLXEBNBDV-UHFFFAOYSA-N
1,6-dibromohexano
12368
98%
98%
97.5
-2.0°C
1.5800g/mL
110°C
98%
Br(CH2)6Br
MFCD00000272
1.58
Solubility in water: insoluble.
C(CCCBr)CCBr
243.97
243.97
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Declaración de GHS P
Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar la zona con abundante agua y jabón.
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
Si se produce irritación o erupción cutánea:Obtener asesoramiento médico
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 211-067-2
missing translation for 'rtecsNumber' : MO1515000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • 1,6-Dibromohexane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .