Learn More
1,6-Hexanodiamina, +99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353942 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
CAS: 124-09-4 | C6H16N2 | 116.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-09-4
Fórmula molecular C6H16N2
Peso molecular (g/mol) 116.21
Clave InChI NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution
PubChem CID 16402
ChEBI CHEBI:39618
Nombre IUPAC hexano-1,6-diamina
SMILES C(CCCN)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 6-Hexanediamine
Punto de fusión 38.0°C to 41.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 204.0°C to 205.0°C
Temperatura de inflamación 81°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal H2N(CH2)6NH2
Cantidad 5 kg
Beilstein 04,269
Índice Merck 15,4727
Información de solubilidad Solubility in water: 490g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, benzene, diethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.21
Porcentaje de pureza 99.5+%
Forma física Masa cristalina de baja fusión