Learn More
1,7-Diaminoheptano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10418640 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 646-19-5 | C7H18N2 | 130.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 646-19-5
Fórmula molecular C7H18N2
Peso molecular (g/mol) 130.24
Número MDL MFCD00008246
Clave InChI PWSKHLMYTZNYKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,7-diaminoheptane, 1,7-heptanediamine, heptamethylenediamine, chembl28242, h2n ch2 7nh2, heptan-1,7-diamin, 1,9-diazanonane, acmc-1atsg, 1,7-heptamethylenediamine
PubChem CID 69533
Nombre IUPAC heptano-1,7-diamina
SMILES NCCCCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 7-Diaminoheptane
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 26°C to 30°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 223°C to 225°C
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2N(CH2)7NH2
Cantidad 25 g
Beilstein 04, 271
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Trozos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,7-Diaminoheptane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.