Learn More
1,8-Diaminooctano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Descripción
1,8-Diaminooctane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,8-diaminooctano es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua en una proporción de 575 g/l.
Notas
Higroscópico y sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes, el dióxido de carbono, el aire y el agua/humedad.
El 1,8-diaminooctano es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua en una proporción de 575 g/l.
Notas
Higroscópico y sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes, el dióxido de carbono, el aire y el agua/humedad.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,8-Diaminooctane |
Punto de fusión | 50°C to 54°C |
pH | 11.7 |
Punto de ebullición | 225°C to 226°C |
Temperatura de inflamación | 106°C (223°F) |
Olor | Amine-like |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN3259 |
Beilstein | 1735426 |
Sensibilidad | Air sensitive; Hygroscopic |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1,8-Diaminooctane
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301-EN CASO DE INGESTIÓN:.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Octamethylenediamine