Learn More
1,8-Diazafluoren-9-ona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15740909
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
CAS: 54078-29-4 | C11H6N2O | 182.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54078-29-4
Fórmula molecular C11H6N2O
Peso molecular (g/mol) 182.18
Clave InChI FOSUVSBKUIWVKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9h-cyclopenta 1,2-b:4,3-b' dipyridin-9-one, 1,8-diazafluoren-9-one, 1,8-diazafluoran-9-one, 9h-pyrido 3',2':3,4 cyclopenta 1,2-b pyridin-9-one, 6,10-diazatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaen-8-one, 1.8-diazafluoren-9-one, 9h-1,8-diazafluoren-9-one, fosuvsbkuiwvki-uhfffaoysa, pyridino 2',3'-1,5 cyclopenta 3,4-b pyridin-9-one, 6,10-diazatricyclo 7.4.0.0^ 2,7 trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaen-8-one
PubChem CID 725961
SMILES C1=CC2=C(C(=O)C3=C2C=CC=N3)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Diazafluoren-9-one
Punto de fusión 229.0°C to 233.0°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18