Learn More
1,8-Dibromooctano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022748
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
50 g
CAS: 4549-32-0 | C8H16Br2 | 272.024 g/mol
1,8-Dibromooctane is used as an additive in the preparation poly[[4,8-bis[(2-ethylhexyl)oxy]benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-2,6-diyl][3-fluoro-2-[(2-ethylhexyl)carbonyl]thieno[3,4-b]thiophenediyl]]:[6,6]-phenylC71-butyric acid methyl ester, which finds application in the fabrication of organic photovoltaics (OPVs). Further, it is used in the preparation of (1,4-bis-(8-bromooctyloxy)-benzene).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,8-dibromooctano se usa como aditivo en la preparación de éster de metilo de ácido poli[[4,8-bis[(2-etilhexil)oxi]benzo[1,2-b:4,5-b′]ditiofeno-2,6-diil][3-fluoro-2-[(2-etilhexil)carbonilo]tieno[3,4-b]tiofenodiil]]:[6,6]-fenilC71-butírico, que encuentra aplicación en la fabricación de fotovoltaicos orgánicos (OPV). Además, se utiliza en la preparación de (1,4-bis-(8-bromooctiloxi)-benceno).
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4549-32-0
Fórmula molecular C8H16Br2
Número MDL MFCD00000277
Clave InChI DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octamethylene dibromide, octane, 1,8-dibromo, octamethylene bromide, 1,8-dibromo-octane, labotest-bb ltbb002638, 1,8-dibromoctane, octane,8-dibromo, dibromo-1,8 octane, pubchem3905, acmc-209k2r
PubChem CID 78310
Nombre IUPAC 1,8-dibromooctano
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Dibromooctane
Punto de fusión 15°C to 16°C
Densidad 1.468
Punto de ebullición 270°C to 272°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4995
Cantidad 25 g
Beilstein 1698114
Información de solubilidad Immiscible with water.
SMILES C(CCCCBr)CCCBr
Peso molecular (g/mol) 272.024
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.02
Porcentaje de pureza 98%