Learn More
1,8-Dibromooctano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4258928 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 ml
50 ml
CAS: 4549-32-0 | C8H16Br2 | 272.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4549-32-0
Fórmula molecular C8H16Br2
Peso molecular (g/mol) 272.01
Clave InChI DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octamethylene dibromide, octane, 1,8-dibromo, octamethylene bromide, 1,8-dibromo-octane, labotest-bb ltbb002638, 1,8-dibromoctane, octane,8-dibromo, dibromo-1,8 octane, pubchem3905, acmc-209k2r
PubChem CID 78310
Nombre IUPAC 1,8-dibromooctano
SMILES C(CCCCBr)CCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 8-Dibromooctane
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 15.0°C to 16.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.4600g/mL
Punto de ebullición 270.0°C to 272.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(CH2)8Br
Índice de refracción 1.4981 to 1.5001
Cantidad 10 mL
Beilstein 01,16
Gravedad específica 1.46
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 1,8-Dibromooctane