Learn More
1,8-Dicloroantraquinona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405397
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
CAS: 82-43-9 | C14H6Cl2O2 | 277.1 g/mol
1,8-Dichloroanthraquinone is a reagent in the preparation of anthraquinones, which has antitumor activities. It is used as primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,8-dicloroantraquinona es un reactivo en la preparación de las antraquinonas, que poseen actividad antitumoral. Se utiliza como intermediario primario y secundario.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82-43-9
Fórmula molecular C14H6Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 277.1
Número MDL MFCD00001191
Clave InChI VBQNYYXVDQUKIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,8-dichloroanthraquinone, 9,10-anthracenedione, 1,8-dichloro, 1,8-dichloranthrachinon, 1,8-dichloro-9,10-anthraquinone, anthraquinone, 1,8-dichloro, 1,8-dichloranthrachinon czech, acmc-1bmbx, 9, 1,8-dichloro, anthraquinone,8-dichloro
PubChem CID 6708
Nombre IUPAC 1,8-Dicloroantraceno-9,10-diona
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Cl)C(=O)C3=C(C2=O)C=CC=C3Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Dichloroanthraquinone
Punto de fusión 201°C to 203°C
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.11
Porcentaje de pureza 96%