Learn More
1,8-Dicloroantraquinona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Descripción
1,8-Dichloroanthraquinone is a reagent in the preparation of anthraquinones, which has antitumor activities. It is used as primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,8-dicloroantraquinona es un reactivo en la preparación de las antraquinonas, que poseen actividad antitumoral. Se utiliza como intermediario primario y secundario.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
La 1,8-dicloroantraquinona es un reactivo en la preparación de las antraquinonas, que poseen actividad antitumoral. Se utiliza como intermediario primario y secundario.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,8-Dichloroanthraquinone |
Punto de fusión | 201°C to 203°C |
Cantidad | 25 g |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.11 |
Porcentaje de pureza | 96% |