Learn More
1,9-Diaminononano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7043681
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 646-24-2 | C9H22N2 | 158.289 g/mol
1,9-Diaminononane is used as an organic intermediate. It is also used to detect spermine and spermidine by matrix-assisted laser desorption/ionization combined with time-of-flight mass spectrometry ( MALDI-TOF MS) in foods and for the identification of apoptosis-related proteins by nano-flow ultra-performance liquid chromatography tandem mass-spectrometry (UPLC-MS/MS) after treatment with spermine and spermidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El1,9-diaminononano se utiliza como intermedio orgánico. También se utiliza para detectar espermina y espermidina mediante desorción/ionización láser asistida por matriz combinada con espectrometría de masas en tiempo de vuelo (MALDI-TOF MS) en alimentos y para la identificación de proteínas relacionadas con la apoptosis mediante cromatografía líquida de ultra-rendimiento nano-flujo espectrometría de masas en tándem (UPLC-MS/MS) después del tratamiento con espermina y espermidina.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 646-24-2
Fórmula molecular C9H22N2
Peso molecular (g/mol) 158.289
Número MDL MFCD00008251
Clave InChI SXJVFQLYZSNZBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,9-diaminononane, 1,9-nonanediamine, nonamethylenediamine, 1,9-diaminonane, nonan-1,9-diamin, 1.9-diaminononane, acmc-1atpv, 1,9-nonamethylenediamine
PubChem CID 69534
Nombre IUPAC nonano-1,9-diamina
SMILES C(CCCCN)CCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,9-Diaminononane
Punto de fusión 36°C to 40°C
Punto de ebullición 258°C to 259°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3259
Beilstein 1737533
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.29
Porcentaje de pureza 98%