Learn More
1,9-Dibromononano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424210
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
CAS: 4549-33-1 | C9H18Br2 | 286.051 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4549-33-1
Fórmula molecular C9H18Br2
Peso molecular (g/mol) 286.051
Número MDL MFCD00000279
Clave InChI WGAXVZXBFBHLMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nonane, 1,9-dibromo, nonamethylene dibromide, nonamethylene bromide, 1,9-dibromnonane, nonane,9-dibromo, 1,9-dibromononane, pubchem3900, acmc-1ai7y, ksc236g2b
PubChem CID 20677
Nombre IUPAC 1,9-dibromononano
SMILES C(CCCCBr)CCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,9-Dibromononane
Densidad 1.41
Punto de ebullición 285°C to 288°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal Br(CH2)9Br
Índice de refracción 1.4965
Cantidad 25 g
Beilstein 1737598
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.06
Porcentaje de pureza 97%