Learn More
1,9-Dibromononano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
29.75€ - 81.20€
CAS 4549-33-1
Clave InChI WGAXVZXBFBHLMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nonane, 1,9-dibromo, nonamethylene dibromide, nonamethylene bromide, 1,9-dibromnonane, nonane,9-dibromo, 1,9-dibromononane, pubchem3900, acmc-1ai7y, ksc236g2b
PubChem CID 20677
Nombre IUPAC 1,9-dibromononano
SMILES C(CCCCBr)CCCCBr
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10068721
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
112870050
5 g
29.75€
5 g
10088741
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
112870250
25 g
81.20€
25 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
4549-33-1
nonane, 1,9-dibromo, nonamethylene dibromide, nonamethylene bromide, 1,9-dibromnonane, nonane,9-dibromo, 1,9-dibromononane, pubchem3900, acmc-1ai7y, ksc236g2b
1,9-dibromononano
WGAXVZXBFBHLMC-UHFFFAOYSA-N
20677
C(CCCCBr)CCCCBr
Especificaciones
1, 9-Dibromononane
4549-33-1
100.0
1.4000g/mL
>112°C
96% min. (GC)
C9H18Br2
1.4950 to 1.497
1.4
WGAXVZXBFBHLMC-UHFFFAOYSA-N
1,9-dibromononano
20677
97%
97%
96.0
De incoloro a amarillo
285°C to 288°C
Auténtico
Frasco de vidrio
Br(CH2)9Br
01, 166
nonane, 1,9-dibromo, nonamethylene dibromide, nonamethylene bromide, 1,9-dibromnonane, nonane,9-dibromo, 1,9-dibromononane, pubchem3900, acmc-1ai7y, ksc236g2b
C(CCCCBr)CCCCBr
286.04
286.04
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 224-913-0
missing translation for 'tsca' : TSCA