Learn More
1,9-Dibromononano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,9-Dibromononane |
Densidad | 1.41 |
Punto de ebullición | 285°C to 288°C |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Fórmula lineal | Br(CH2)9Br |
Índice de refracción | 1.4965 |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 1737598 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.06 |
Porcentaje de pureza | 97% |