Learn More
Clorhidrato de 1-adamantanamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420613
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
CAS: 665-66-7 | C10H18ClN | 187.71 g/mol
1-Adamantanamine hydrochloride is used in the prophylactic or symptomatic treatment of influenza A. It is also used as an antiparkinsonian agent, to treat extra pyramidal reactions, and for postherpetic neuralgia. It is also used an NMDA-receptor antagoinst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 1-adamantanamina se utiliza en el tratamiento profiláctico o sintomático de la gripe A. También se utiliza como antiparkinsoniano para tratar reacciones piramidales adicionales y para la neuralgia posherpética. También se utiliza como antagoinsta receptor NMDA.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml), etanol (38 mg/ml a 25 °C), cloroformo (1:18), DMSO (38 mg/ml a 25 °C) y metanol
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente cerrado. Con buena ventilación. Almacenar lejos del agente oxidante y del agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 665-66-7
Fórmula molecular C10H18ClN
Peso molecular (g/mol) 187.71
Número MDL MFCD00074723
Clave InChI WOLHOYHSEKDWQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo amantadine hydrochloride, 1-adamantanamine hydrochloride, symmetrel, 1-aminoadamantane hydrochloride, amantadine hcl, adamantanamine hydrochloride, amazolon, midantan, midantane, mydantane
PubChem CID 64150
ChEBI CHEBI:2619
Nombre IUPAC adamantan-1-amina; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Adamantanamine hydrochloride
Punto de fusión 360°C
Cantidad 100 g
Beilstein 4198854
Índice Merck 14374
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/ml),ethanol (38mg/ml at 25°C),chloroform (1:18),DMSO (38mg/ml at 25°C),and methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.71
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.