Learn More
1-Adamantanometilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3777176 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 17768-41-1 | C11H20N | 166.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17768-41-1
Fórmula molecular C11H20N
Peso molecular (g/mol) 166.29
Número MDL MFCD00074750
Clave InChI XSOHXMFFSKTSIT-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 1-adamantanemethylamine, adamantan-1-ylmethanamine, 1-aminomethyl adamantane, 1-aminomethyladamantane, 1-aminomethyl-adamantane, 1-1-adamantyl methanamine, 1-adamantan-1-ylmethanamine, c-adamantan-1-yl-methylamine, 1-adamantanemethyl amine, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylmethylamine
PubChem CID 86625
Nombre IUPAC 1-adamantilmetanamina
SMILES [NH3+]CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Adamantanemethylamine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 83.0°C to 85.0°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación 92°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5127 to 1.5147
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 1-Adamantanemethylamine