Learn More
1-Alilciclohexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469366
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
CAS: 1123-34-8 | C9H16O | 140.226 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1123-34-8
Fórmula molecular C9H16O
Peso molecular (g/mol) 140.226
Número MDL MFCD00021403
Clave InChI ZSLKGUQYEQVKQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-allylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-allyl, 1-allyl-1-cyclohexanol, cyclohexanol, 1-2-propenyl, 1-prop-2-en-1-yl cyclohexan-1-ol, allylcyclohexanol, 1-allyl-cyclohexan-1-ol, acmc-1bt3v, 4-06-00-00235 beilstein handbook reference, 1-prop-2-enyl-1-cyclohexanol
PubChem CID 79145
Nombre IUPAC 1-Prop-2-enilciclohexano-1-ol
SMILES C=CCC1(CCCCC1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Allylcyclohexanol
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.22
Porcentaje de pureza 97%