Learn More
1-Alilciclohexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Allylcyclohexanol |
Cantidad | 2.5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.22 |
Porcentaje de pureza | 97% |