Learn More
Clorhidrato de 1-aminometil-1-ciclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10459670 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19968-85-5
Fórmula molecular C7H15NO·HCl
Peso molecular (g/mol) 165.67
Número MDL MFCD00003859
Clave InChI DXIAEURKHWGAFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethyl cyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethylcyclohexan-1-ol hydrochloride, 1-aminomethyl-cyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethyl cyclohexan-1-ol hydrochloride, 1-aminomethylcyclohexan-1-ol hcl, acmc-20aoy8, 1-aminomethyl-1-cyclohexanol hcl, 1-aminomethylcyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethyl-cyclohexanol hydrogen chloride
PubChem CID 3084332
Nombre IUPAC 1-(aminometil)ciclohexan-1-ol; clorhidrato
SMILES C1CCC(CC1)(CN)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 217°C to 219°C
Color Beige grisáceo a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCH2C6H10OH·HCl
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.67
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride