Learn More
1-Aminopiperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10241183
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2213-43-6
Fórmula molecular C5H12N2
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD00006489
Clave InChI LWMPFIOTEAXAGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-aminopiperidine, n-aminopiperidine, 1-piperidinamine, piperidine, 1-amino, n-piperidylamine, aminopiperidine, piperidinamine, 1,1-pentamethylenehydrazine, piperidylamine, piperidine amine
PubChem CID 16658
Nombre IUPAC piperidin-1-amina
SMILES C1CCN(CC1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aminopiperidine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Gris o blanco amarillento
Densidad 0.9280g/mL
Punto de ebullición 145.0°C to 147.0°C
Temperatura de inflamación 36°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4750 to 1.4770
Cantidad 100 g
Beilstein 20, 89
Gravedad específica 0.928
Información de solubilidad Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with toluene and alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Aminopiperidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.