Learn More
1-Aza-18-corona-6, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467947
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
CAS: 33941-15-0 | C12H25NO5 | 263.334 g/mol
1-Aza-18-crown-6 is used as building block for the synthesis of bis-crown ethers, lariat ethers and other monofunctionalized macrocycles. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-Aza-18-corona-6 se utiliza como compuesto básico en la síntesis de los éteres bis-corona, los éteres lariat y otros macrociclos monofuncionalizados. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33941-15-0
Fórmula molecular C12H25NO5
Peso molecular (g/mol) 263.334
Número MDL MFCD00075466
Clave InChI NBXKUSNBCPPKRA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 118578
Nombre IUPAC 1,4,7,10,13-pentaoxa-16-azaciclooctadecano
SMILES C1COCCOCCOCCOCCOCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aza-18-crown-6
Punto de fusión 46°C to 49°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1074079
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 1-aza-18-crown-6, 1-aza-18-crown6-ether, aza-18-crown-6, acmc-209tw0, 1-aza-18-crown 6-ether, 1-aza-18-crown nt, 1-aza-4,7,10,13,16-pentaoxacyclooctadecane
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.33
Porcentaje de pureza 95%