Learn More
1-Aza-18-corona-6, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477947
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
CAS: 33941-15-0 | C12H25NO5 | 263.334 g/mol
1-Aza-18-crown-6 is used as building block for the synthesis of bis-crown ethers, lariat ethers and other monofunctionalized macrocycles. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-Aza-18-corona-6 se utiliza como compuesto básico en la síntesis de los éteres bis-corona, los éteres lariat y otros macrociclos monofuncionalizados. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33941-15-0
Fórmula molecular C12H25NO5
Peso molecular (g/mol) 263.334
Número MDL MFCD00075466
Clave InChI NBXKUSNBCPPKRA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 118578
Nombre IUPAC 1,4,7,10,13-pentaoxa-16-azaciclooctadecano
SMILES C1COCCOCCOCCOCCOCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aza-18-crown-6
Punto de fusión 46°C to 49°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 1074079
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 1-aza-18-crown-6, 1-aza-18-crown6-ether, aza-18-crown-6, acmc-209tw0, 1-aza-18-crown 6-ether, 1-aza-18-crown nt, 1-aza-4,7,10,13,16-pentaoxacyclooctadecane
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.33
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Aza-18-crown-6
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Aza-18-crown-6