Learn More
1-benzofurane-5-amine 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-4509962
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 58546-89-7
Formule moléculaire C8H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Clé InChI GMOLCSICTCPZCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzofuran-5-amine, 5-benzofuranamine, 5-aminobenzo b furan, 5-aminobenzofuran, benzo b furan-5-amine, benzo b furan-5-ylamine, benzofuran-5-ylamine
CID PubChem 1477152
Nom IUPAC 1-benzofurane-5-amine
SMILES C1=CC2=C(C=CO2)C=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzofuran-5-amine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté 97%
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis