Learn More
1-Benzofuran-5-ilmetanol, Thermo Scientific™
Código de producto. 10285164
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS 31823-05-9
Fórmula molecular C9H8O2
Peso molecular (g/mol) 148.16
Número MDL MFCD04115373
Clave InChI XSLXZYDPOMAXTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzofuran-5-ylmethanol, 5-benzofuranmethanol, 5-hydroxymethylbenzofuran, pubchem7026, 5-hydroxymethyl-benzofuran, 5-hydroxymethylbenzo b furan, benzofuran-5-methanol, 1-benzofuran-5-yl methanol, 1-benzo b furan-5-ylmethanol, benzo b furan-5-ylmethan-1-ol
PubChem CID 2795179
Nombre IUPAC 1-benzofuran-5-ilmetanol
SMILES OCC1=CC=C2OC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzofuran-5-ylmethanol
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.16
Porcentaje de pureza 97%