Learn More
1-Benzotiofen-3-ilmetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10215224
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
CAS 5381-24-8
Fórmula molecular C9H8OS
Peso molecular (g/mol) 164.22
Número MDL MFCD02682007
Clave InChI UYGMKSKKGSUAHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo b thiophen-3-ylmethanol, benzo b thiophene-3-methanol, benzothien-3-ylmethanol, benzo, a thiophene-3-methanol, benzo b thiophen-3-yl methanol, 1-benzothiophen-3-yl methanol, 3-hydroxymethylbenzo b thiophene, benzo b thiophen-3-ylmethan-1-ol, 3-hydroxymethyl benzo b thiophene
PubChem CID 2776342
SMILES OCC1=CSC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzothiophen-3-ylmethanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC (1-benzotiofen-3-il)metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.23
Porcentaje de pureza 97%