Learn More
Hidrato de clorhidrato de 1-bencil-3-etoxicarbonil-4-piperidona, 97 %, aprox. 10 % agua, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7021269
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1454-53-1
Fórmula molecular C15H20ClNO3
Peso molecular (g/mol) 297.78
Número MDL MFCD00012800
Clave InChI YPFMNHZRNXPYBG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, ethyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, 1-benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hcl, 1-benzyl-3-carbethoxy-piperidone hcl, 1-benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hcl, 1-benzyl-3-carboethoxy-4-piperidone hydrochloride, 1-benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-oxopiperidine hydrochloride
PubChem CID 102623
Nombre IUPAC etilo 1-bencil-4-oxopiperidina-3-carboxilato; clorhidrato
SMILES Cl.CCOC(=O)C1CN(CC2=CC=CC=C2)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride hydrate
Punto de fusión ∼170°C (decomposition)
Notas del porcentaje del ensayo ≈10 % agua
Cantidad 10 g
Beilstein 3918980
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.78 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%