Learn More
1-Bencil-3-hidroxiperidina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7046805
1 g, 1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14813-01-5
Fórmula molecular C12H17NO
Peso molecular (g/mol) 191.27
Número MDL MFCD00023734
Clave InChI UTTCOAGPVHRUFO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-benzyl-3-piperidinol, 1-benzyl-3-hydroxypiperidine, n-benzyl-3-hydroxypiperidine, 1-n-benzyl-3-hydroxy-piperidine, 3-piperidinol, 1-phenylmethyl, n-benzyl-3-piperidinol, pubchem7640, pubchem7727, acmc-209xh5, acmc-209xj8
PubChem CID 85773
Nombre IUPAC 1-bencilpiperidin-3-ol
SMILES OC1CCCN(CC2=CC=CC=C2)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-3-hydroxypiperidine
Densidad 1.056
Punto de ebullición 140°C to 142°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.548
Cantidad 1 g
Beilstein 135964
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.27
Porcentaje de pureza 99%
Título del producto
1-Bencil-3-hidroxiperidina, 99 %, Thermo Scientific™ >