Learn More
1-BOC-3-Azetidinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4258774 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 398489-26-4 | C8H13NO3 | 171.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 398489-26-4
Fórmula molecular C8H13NO3
Peso molecular (g/mol) 171.20
Número MDL MFCD01861741
Clave InChI VMKIXWAFFVLJCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-3-azetidinone, 1-boc-azetidin-3-one, 1-n-boc-3-azetidinone, n-boc-3-azetidinone, n-boc-3-oxoazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-azetidinone, tert-butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-oxoazetidine, n-boc-azetidin-3-one, 3-oxo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 1519404
Nombre IUPAC terc-butilo 3-oxoazetidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-BOC-3-Azetidinone
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 50°C to 52°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino